Få mere at vide
4-iod-2,5-dimethylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460030
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460030 5 g 5g
11450030 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460030 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50565.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 114971-53-8 | C8H9IO | 248.063 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114971-53-8
Molekylær formel C8H9IO
Molekylvægt (g/mol) 248.063
MDL nummer MFCD00219922
InChI nøgle RFAXNKKOQUYDKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-4-iodophenol, 4-iodo-2,5-dimethyl-phenol, phenol,4-iodo-2,5-dimethyl, acmc-20aoag, 2-hydroxy-5-iodo-p-xylene, 4-iodanyl-2,5-dimethyl-phenol
PubChem CID 2736261
IUPAC navn 4-iod-2,5-dimethylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C=C1I)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodo-2,5-dimethylphenol
Mængde 5 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 248.06
Procent renhed 98%