Få mere at vide
4-iod-2,1,3-benzothiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10394132
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10394132 1 g 1g
10100592 250 mg 250mg
10396914 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10394132 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC09111DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 352018-95-2
Molekylær formel C6H3IN2S
Molekylvægt (g/mol) 262.07
MDL nummer MFCD02681904
InChI nøgle ROPRWVSWECJQIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole,4-iodo, 4-iodo-benzo 1,2,5 thiadiazole, 4-iodanyl-2,1,3-benzothiadiazole, 4-iodobenzo c 1,2,5-thiadiazole, 4-iodo-2,1,3-benzothiadiazole
PubChem CID 2776287
IUPAC navn 4-iod-2,1,3-benzothiadiazol
SMIL IC1=CC=CC2=NSN=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodo-2, 1, 3-benzothiadiazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 262.07
Procent renhed 97%