Få mere at vide
4-iod-2,1,3-benzothiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10100592
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10100592 250 mg 250mg
10394132 1 g 1g
10396914 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10100592 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC09111CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 352018-95-2
Molekylær formel C6H3IN2S
Molekylvægt (g/mol) 262.07
MDL nummer MFCD02681904
InChI nøgle ROPRWVSWECJQIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole,4-iodo, 4-iodo-benzo 1,2,5 thiadiazole, 4-iodanyl-2,1,3-benzothiadiazole, 4-iodobenzo c 1,2,5-thiadiazole, 4-iodo-2,1,3-benzothiadiazole
PubChem CID 2776287
IUPAC navn 4-iod-2,1,3-benzothiadiazol
SMIL IC1=CC=CC2=NSN=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodo-2, 1, 3-benzothiadiazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 262.07
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Iodo-2,1,3-benzothiadiazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Iodo-2,1,3-benzothiadiazole