Få mere at vide
4-Jod-1H-pyrazol, 99%
Artikelnummer. 15432838
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15432838 25 g 25g
15412838 1 g 1g
15422838 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432838 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56369.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 3469-69-0 | C3H3IN2 | 193,975 g/mol
4-Iodopyrazol blev anvendt i en indium-medieret syntese af heterobiaryler. Det gennemgår jodering i nærvær af jod og ammoniumhydroxid for at give 3,4-di-iod- og 3,4,5-tri-iod-pyrazol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Iodopyrazol blev anvendt i en indium-medieret syntese af heterobiaryler. Det gennemgår jodering i nærvær af jod og ammoniumhydroxid for at give 3,4-di-iod- og 3,4,5-tri-iod-pyrazol.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3469-69-0
Molekylær formel C3H3IN2
Molekylvægt (g/mol) 193.975
MDL nummer MFCD00005244
InChI nøgle LLNQWPTUJJYTTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodopyrazole, 1h-pyrazole, 4-iodo, 4-iodo-pyrazole, pyrazole, 4-iodo, 4-iod-1h-pyrazol, 4-iodo pyrazole, sfthcqvilimkp@, zlchem 55, 4-iodo-1h-pyrazol, pubchem13295
PubChem CID 77022
ChEBI CHEBI:45260
IUPAC navn 4-iod-1H-pyrazol
SMIL C1=C(C=NN1)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodo-1H-pyrazole
Smeltepunkt 108 °C til 110 °C
Mængde 25 g
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 193.97
Procent renhed 99%