Få mere at vide
4-Jodo-1-tritylimidazol, TRC
Artikelnummer. 30407678
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30407678 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30407678 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI7248502.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodo-1-tritylimidazole
CAS 96797-15-8
Molekylær formel C22H17IN2
Mængde 2.5 g
Synonym 4-Iodo-1-(triphenylmethyl)-1H-imidazole, 1-(Triphenylmethyl)-4-iodoimidazole, 1-Trityl-4-iodoimidazole, 4-Iodo-1-trityl-1H-imidazole
InChI formel InChI=1S/C22H17IN2/c23-21-16-25(17-24-21)22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-17H
SMIL Ic1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn 4-iodo-1-tritylimidazol
Molekylvægt (g/mol) 436.29
Formel vægt 436.0436