Få mere at vide
4-iod-1-trityl-1H-imidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15569583 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15569583 5 g 5g
15559583 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15569583 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 459200050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
CAS: 96797-15-8 | C22H17IN2 | 436.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96797-15-8
Molekylær formel C22H17IN2
Molekylvægt (g/mol) 436.30
MDL nummer MFCD02179542
InChI nøgle DXJZJYPLPZEYBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-1-trityl-1h-imidazole, 4-iodo-1-triphenylmethyl imidazole, 1-trityl-4-iodoimidazole, 4-iodo-1-triphenylmethyl-1h-imidazole, 4-iodo-1-trityl-imidazole, 1h-imidazole, 4-iodo-1-triphenylmethyl, pubchem8995, 4-iodo-l-tritylimidazole, n1-trityl-4-iodoimidazole
PubChem CID 618252
IUPAC navn 4-iod-1-tritylimidazol
SMIL IC1=CN(C=N1)C(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodo-1-trityl-1H-imidazole
Smeltepunkt 223,0 °C til 227,5 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 436.3
Procent renhed 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Iodo-1-trityl-1H-imidazole
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.