Få mere at vide
4-iod-1-phenyl-1H-pyrazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405367
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15405367 250 mg 250mg
15495357 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32612.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23889-85-2 | C9H7IN2 | 270.073 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23889-85-2
Molekylær formel C9H7IN2
Molekylvægt (g/mol) 270.073
MDL nummer MFCD11707168
InChI nøgle PYJVDCYRDQUUKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-1-phenyl-1h-pyrazole, 1-phenyl-4-iodopyrazole, 1h-pyrazole, 4-iodo-1-phenyl, pubchem13298, 4-iodanyl-1-phenyl-pyrazole, 1-phenyl-4-iodo-1h-pyrazole
PubChem CID 14972076
IUPAC navn 4-iod-1-phenylpyrazol
SMIL C1=CC=C(C=C1)N2C=C(C=N2)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
Mængde 250 mg
Formel vægt 270.07
Procent renhed 95%