missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Iodo-1-methylimidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Iodo-1-methylimidazole |
| CAS | 71759-87-0 |
| Molekylær formel | C4H5IN2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-Methyl-4-iodoimidazole, 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5IN2/c1-7-2-4(5)6-3-7/h2-3H,1H3 |
| SMIL | IC1=CN(C)C=N1 |
| IUPAC navn | 4-iodo-1-methyl-1H-imidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 208 |
| Formel vægt | 207.95 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?