Få mere at vide
4-iodo-1,2-dimethylbenzene, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11320847
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11320847 50 g 50g
10630025 10 g 10g
10103174 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11320847 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00311EE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 31599-61-8
Molekylær formel C8H9I
Molekylvægt (g/mol) 232.064
MDL nummer MFCD00040989
InChI nøgle CSFRCLYFVINMBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-o-xylene, 1,2-dimethyl-4-iodobenzene, benzene, 4-iodo-1,2-dimethyl, 3,4-dimethyliodobenzene, 1-iodo-3,4-dimethylbenzene, 4-iodo-ortho-xylene, 3,4-dimethyl-1-iodobenzene, 4-iodo-orthoxylene, 4-iodo-0-xylene, pubchem3105
PubChem CID 141646
IUPAC navn 4-iodo-1,2-dimethylbenzene
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)I)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodo-o-xylene
CAS min % 97.0
Tæthed 1.6300g/mL
Mængde 50 g
Emballage Amber glass bottle
Analyseprocentområde 97%
Formel vægt 232.06
Procent renhed 97%