Få mere at vide
4-Indolyl Acetate, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Indolyl Acetate |
| CAS | 5585-96-6 |
| Molekylær formel | C10H9NO2 |
| MDL nummer | MFCD00010678 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | CC(=O)OC1=C2C=CNC2=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.18 |
| Procent renhed | 98% |