Få mere at vide
4-Imidazoleddikesyre hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 10791281 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10791281 1 g Glasflaske 1g
10657874 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10791281 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 204960010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3251-69-2 | C5H7ClN2O2 | 162,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3251-69-2
Molekylær formel C5H7ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 162.57
MDL nummer MFCD00012698
InChI nøgle MWHLCFYPFGFBQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-imidazoleacetic acid hydrochloride, 2-1h-imidazol-5-yl acetic acid hydrochloride, imidazole-4-acetic acid hydrochloride, 2-1h-imidazol-4-yl acetic acid hydrochloride, 4-imidazoleacetic acid hcl, imidazoleacetic acid hydrochloride, unii-et7a74roao, 4-imidazoleaceticacidhydrochloride, i4aa, et7a74roao
PubChem CID 145685
IUPAC navn 2-(1H-imidazol-5-yl)eddikesyre; hydrochlorid
SMIL Cl.OC(=O)CC1=CN=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Imidazoleacetic acid hydrochloride
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 221 °C til 225 °C
Farve Hvid til Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 25, I, 532
Formel vægt 162.58
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Imidazoleacetic acid hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.