Få mere at vide
4-(Imidazol-1-yl)phenol, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31031903
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31031903 5 g -
31021068 25 g -
31020904 100 mg -
31019248 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31031903 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD116385g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Imidazol-1-yl)phenol
CAS 10041-02-8
Molekylær formel C9H8N2O
MDL nummer MFCD00005281
Mængde 5 g
SMIL OC1=CC=C(N2C=CN=C2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 160.17
Procent renhed 95%