Få mere at vide
4'-(Imidazol-1-yl)acetophenon, TRC
Artikelnummer. 30395653
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30395653 1 g
30395974 10 g
30406620 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30395653 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI5774631G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10041-06-2
Molekylær formel C11H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 186.21
IUPAC navn 1-(4-imidazol-1-ylphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)c1ccc(cc1)n2ccnc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-(Imidazol-1-yl)acetophenone
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H10N2O/c1-9(14)10-2-4-11(5-3-10)13-7-6-12-8-13/h2-8H,1H3
Formel vægt 186.0793