Få mere at vide
4-(Imidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)aniline, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497547
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15497547 1 g 1g
15407557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H35666.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 139705-74-1
Molekylær formel C13H11N3
Molekylvægt (g/mol) 209.252
MDL nummer MFCD00107394
InChI nøgle FPCHINCJTRAFAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-imidazo 1,2-a pyridin-2-yl aniline, 4-imidazo 1,2-a pyridin-2-ylaniline, 2-4-aminophenyl imidazo 1,2-a pyridine, 4-imidazo 1,2-a pyridin-2-yl-phenylamine, 4-imidazo 1,2-a pyridin-2-ylphenylamine, 4-4-hydroimidazo 1,2-a pyridin-2-yl phenylamine, acmc-1bwdl, imidazoapyridinylphenylamine, 4-imidazo 1,2-a pyrid-2-yl aniline
PubChem CID 696936
IUPAC navn 4-imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylanilin
SMIL C1=CC2=NC(=CN2C=C1)C3=CC=C(C=C3)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-(Imidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)aniline
Smeltepunkt ∽230°C (decomposition)
Mængde 1 g
Formel vægt 209.25
Procent renhed 95%