Få mere at vide
4-hydroxythiophenol, 97%
Artikelnummer. 11381577
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11381577 25 g 25g
11371577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04429.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 637-89-8 | C6H6OS | 126,17 g/mol
4-Hydroxythiophenol bruges til at forbedre ladningsadskillelsen i PbSe-kvanteprikker (QD'er) som sensibilisatorer for TiO2. Det hjælper med aktiveringen af neocarzinostatin-chromophore. Bruges også som en harpiksmonomer i undersøgelsen af de forskellige guld nanokrystal kerne-harpiksskalstrukturer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Hydroxythiophenol bruges til at forbedre ladningsadskillelsen i PbSe quantum dots (QD'er) som sensibilisatorer for TiO2. Det hjælper med aktiveringen af neocarzinostatin-chromophore. Bruges også som en harpiksmonomer i studiet af de forskellige guld nanokrystal kerne-harpiksskalstrukturer
Opløselighed
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares ved 4 °C. Inkompatibel med luft og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 637-89-8
Molekylær formel C6H6OS
Molekylvægt (g/mol) 126.17
MDL nummer MFCD00004850
InChI nøgle BXAVKNRWVKUTLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-mercaptophenol, 4-hydroxythiophenol, 4-hydroxybenzenethiol, p-hydroxythiophenol, phenol, 4-mercapto, p-mercaptophenol, thiohydroquinone, monothiohydroquinone, 4-hydroxy thiophenol, hydroquinone, monothio
PubChem CID 240147
IUPAC navn 4-sulfanylphenol
SMIL OC1=CC=C(S)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxythiophenol
Smeltepunkt 33 °C til 37 °C
Tæthed 1.255
Kogepunkt 256 °C
Flammepunkt 110 °C (230 °F)
Lugt Ubehageligt
Mængde 25 g
FN nummer UN1759
Beilstein 2039306
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 126.18
Procent renhed 97%