missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Hydroxythiobenzamid, TRC

Artikelnummer. 30407364
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407364 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407364 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH807820100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxythiobenzamide
CAS 25984-63-8
Molekylær formel C7H7NOS
Mængde 100 g
Synonym p-Hydroxythio-benzamide, 4-Hydroxybenzenecarbothioamide, 4-Hydroxybenzenethiocarboxamide, 4-Hydroxybenzothioamide, 4-Hydroxythiobenzamide, p-Hydroxythiobenzamide
InChI formel InChI=1S/C7H7NOS/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h1-4,9H,(H2,8,10)
SMIL NC(=S)c1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-hydroxybenzencarbothioamid
Molekylvægt (g/mol) 153.2
Formel vægt 153.0248
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.