Få mere at vide
4-Hydroxythiobenzamid, TRC
Artikelnummer. 30399740
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
Product Code. Mængde
30399740 25 g
1 options
Product Code. 30399740 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH80782025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Add to basket
Add to basket
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxythiobenzamide
CAS 25984-63-8
Molekylær formel C7H7NOS
Mængde 25 g
Synonym p-Hydroxythio-benzamide, 4-Hydroxybenzenecarbothioamide, 4-Hydroxybenzenethiocarboxamide, 4-Hydroxybenzothioamide, 4-Hydroxythiobenzamide, p-Hydroxythiobenzamide
InChI formel InChI=1S/C7H7NOS/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h1-4,9H,(H2,8,10)
SMIL NC(=S)c1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-hydroxybenzencarbothioamid
Molekylvægt (g/mol) 153.2
Formel vægt 153.0248