Få mere at vide
4-hydroxythiobenzamid, 98%
Artikelnummer. 15475537
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15475537 25 g 25g
15465537 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32780.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
CAS: 25984-63-8 | C7H7NOS | 153,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25984-63-8
Molekylær formel C7H7NOS
Molekylvægt (g/mol) 153.20
MDL nummer MFCD04973332
InChI nøgle DOCQBKMMNPJLOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxythiobenzamide, 4-hydroxybenzothioamide, 4-hydroxy thiobenzamide, 4-hydroxybenzene-1-carbothioamide, 4-hydroxybenzenecarbothioamide, benzenecarbothioamide, 4-hydroxy, 4-hydroxy-thiobenzamide, 4-aminothioxomethyl phenol, 4-amino sulfanyl methylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, p-hydroxythiobenzamide
PubChem CID 5706487
IUPAC navn 4-[amino(sulfanyl)methyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-on
SMIL NC(S)=C1C=CC(=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxythiobenzamide
Smeltepunkt 181°C to 185°C
Mængde 25 g
Formel vægt 153.2
Procent renhed 98%