missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Hydroxythieno[2,3-d]pyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxythieno[2,3-d]pyrimidine |
| CAS | 14080-50-3 |
| Molekylær formel | C6 H4 N2 O S |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4N2OS/c9-5-4-1-2-10-6(4)8-3-7-5/h1-3H,(H,7,8,9) |
| SMIL | O=C1NC=Nc2sccc12 |
| IUPAC navn | 3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.17 |
| Formel vægt | 152.0044 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?