Få mere at vide
4-Hydroxyquinolin, 98%
Product Code. 11412558
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11412558 5 g 5g
11402558 1 g 1g
11344709 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11412558 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15859.06
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 611-36-9 | C9H7NO | 145,16 g/mol
4-Hydroxyquinolin er et medicinsk råmateriale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Hydroxyquinolin er et medicinsk råmateriale.
Opløselighed Opløselig i methanol
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 611-36-9
Molekylær formel C9H7NO
Molekylvægt (g/mol) 145.16
MDL nummer MFCD00006777,MFCD00956391
InChI nøgle PMZDQRJGMBOQBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyquinoline, quinolin-4-ol, 4-quinolinol, quinolin-4 1h-one, 4 1h-quinolinone, kynurine, 4-hydroxy quinoline, quinoline, 4-hydroxy, ccris 4329, 4-chinolinol
PubChem CID 69141
ChEBI CHEBI:15815
SMIL O=C1C=CNC2=CC=CC=C12
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxyquinoline
Smeltepunkt 201 °C til 205 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1524969
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol.
IUPAC navn 1,4-dihydroquinolin-4-on
Formel vægt 145.16
Procent renhed 98%