Få mere at vide
4-Hydroxyquinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402558
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11402558 1 g 1g
11412558 5 g 5g
11344709 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11402558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15859.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 611-36-9 | C9H7NO | 145.16 g/mol
4-Hydroxyquinolin er et medicinsk råmateriale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Hydroxyquinolin er et medicinsk råmateriale.
Opløselighed Opløselig i methanol
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-36-9
Molekylær formel C9H7NO
Molekylvægt (g/mol) 145.16
MDL nummer MFCD00006777,MFCD00956391
InChI nøgle PMZDQRJGMBOQBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyquinoline, quinolin-4-ol, 4-quinolinol, quinolin-4 1h-one, 4 1h-quinolinone, kynurine, 4-hydroxy quinoline, quinoline, 4-hydroxy, ccris 4329, 4-chinolinol
PubChem CID 69141
ChEBI CHEBI:15815
SMIL O=C1C=CNC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxyquinoline
Smeltepunkt 201°C to 205°C
Mængde 1 g
Beilstein 1524969
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
IUPAC navn 1H-quinolin-4-on
Formel vægt 145.16
Procent renhed 98%