Få mere at vide
4-Hydroxyquinolin-2-carboxylsyre, hydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15740799 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15740799 5 g 5g
15750799 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15740799 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121910050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 345909-35-5 | C10H7NO3 | 189.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 345909-35-5
Molekylær formel C10H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 189.17
MDL nummer MFCD00149476
InChI nøgle HCZHHEIFKROPDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid hydrate, kynurenic acid hydrate, kynurenic acid monohydrate, 4-hydroxyquinaldic acid hydrate, c10h7no3.h2o, 2-carboxy-4-hydroxyquinoline hydrate, 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, hydrate, 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid,hydrate,98, 4-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid hydrate 1:1
PubChem CID 18530299
IUPAC navn 4-oxo-1H-quinolin-2-carboxylsyre;hydrat
SMIL OC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, hydrate
Smeltepunkt 275,0 °C
Infrarødt spektrum Authentic
Mængde 5 g
Beilstein 22,23
Merck Index 14,5327
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.9g/L water (100°C). Other solubilities: soluble in hot alcohol, insoluble in ether, very soluble in alkali
Formel vægt 189.17
Procent renhed 98%