Få mere at vide
4-Hydroxyquinolin-2-carboxylsyrehydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424334
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424334 5 g 5g
11414334 1 g 1g
11434334 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424334 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12602.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 345909-35-5 | C10H7NO3 | 189.17 g/mol
Bredspektret excitatorisk aminosyreantagonist4-Hydroxyquinolin-2-carboxylsyrehydrat bruges som et mellemprodukt i syntetisk kemi. Det virker som et antiexcitotoksisk og antikonvulsivt middel. Det finder anvendelse i visse neurobiologiske lidelser terapi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløselig i varm ethanol og vand. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 345909-35-5
Molekylær formel C10H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 189.17
MDL nummer MFCD00149476
InChI nøgle HCZHHEIFKROPDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid hydrate, kynurenic acid hydrate, kynurenic acid monohydrate, 4-hydroxyquinaldic acid hydrate, c10h7no3.h2o, 2-carboxy-4-hydroxyquinoline hydrate, 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, hydrate, 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid,hydrate,98, 4-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid hydrate 1:1
PubChem CID 18530299
SMIL OC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid hydrate
Smeltepunkt ∼275°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 147451
Merck Index 14,5327
Opløselighedsinformation Soluble in hot ethanol and water. Insoluble in ether.
IUPAC navn 4-hydroxyquinolin-2-carboxylsyre
Formel vægt 189.17 (Anhydrous)
Procent renhed 98%