Få mere at vide
4-Hydroxyquinazolin, TRC
Artikelnummer. 30398367
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30398367 10 g
1 options
Artikelnummer. 30398367 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94141510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxyquinazoline
CAS 491-36-1
Molekylær formel C8 H6 N2 O
Mængde 10 g
Synonym 4(1H)-Quinazolinone (6CI,7CI,8CI,9CI), 3,4-Dihydroquinazolin-4-one, 4(3H)-Quinazolone, 4-Hydroxyquinazoline, 4-Oxo-3,4-dihydroquinazoline, 4-Oxoquinazoline, 4-Quinazolinol, 4-Quinazolinone, 4-Quinazolone, C 201-0583, NSC 5863
InChI formel InChI=1S/C8H6N2O/c11-8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10-8/h1-5H,(H,9,10,11)
SMIL O=C1N=CNC=2C=CC=CC12
IUPAC navn quinazolin-4-ol
Molekylvægt (g/mol) 146.15
Formel vægt 146.048