Få mere at vide
4-Hydroxyquinazolin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-147407 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10487192
Brand: Thermo Scientific Acros 121880050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 491-36-1
Molekylær formel C8H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 146.15
MDL nummer MFCD00511302
InChI nøgle QMNUDYFKZYBWQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyquinazoline, 4-quinazolinol, quinazolin-4-ol, quinazolin-4 3h-one, 4 3h-quinazolinone, 4-quinazolone, 4-quinazolinone, 4 1h-quinazolinone, 4-oxoquinazoline, 3,4-dihydroquinazolin-4-one
PubChem CID 63112
IUPAC navn 1H-quinazolin-4-one
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N=CN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxyquinazoline
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 215.0°C to 219.0°C
Farve Beige to White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Beilstein 24, 143
Formel vægt 146.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxyquinazoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.