Få mere at vide
4-hydroxyquinazolin, 98%
Artikelnummer. 11458996
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11458996 50 g 50g
11448996 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11458996 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17129.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 491-36-1 | C8H6N2O | 146,149 g/mol
4-Hydroxyquinazolin er blevet brugt til at hæmme PARP (poly(ADP-ribose) syntetase), som katalyserer kovalent binding af ADP-ribosedelen af NAD+ til forskellige proteiner. Denne forbindelse hæmmer specifikt og kraftigt PARP-1. 4-HQN demonstrerer evnen til at reducere aktivering af transkriptionsfaktor NF κB og AP-1 i lipopolysaccharid-induceret shock. Mekanistiske undersøgelser indikerer, at 4-HQN aktiverer PI3-kinase/Akt-vejen i lever, milt og lunge og nedregulerer to elementer i MAP-kinasesystemet. Derudover er dette middel blevet observeret at reducere iskæmi-reperfusion-induceret stigning i proteinoxidation, enkeltstrengede DNA-brud, lipidperoxidation og mitokondriel reaktiv oxygenarter produktion i reperfusionsperioden.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Hydroxyquinazolin er blevet brugt til at hæmme PARP (poly(ADP-ribose) syntetase), som katalyserer kovalent binding af ADP-ribosedelen af NAD+ til forskellige proteiner. Denne forbindelse hæmmer specifikt og kraftigt PARP-1. 4-HQN demonstrerer evnen til at reducere aktivering af transkriptionsfaktor NF κB og AP-1 i lipopolysaccharid-induceret shock. Mekanistiske undersøgelser indikerer, at 4-HQN aktiverer PI3-kinase/Akt-vejen i lever, milt og lunge og nedregulerer to elementer i MAP-kinasesystemet. Derudover er dette middel blevet observeret at reducere iskæmi-reperfusion-induceret stigning i proteinoxidation, enkeltstrengede DNA-brud, lipidperoxidation og mitokondriel reaktiv oxygenarter produktion i reperfusionsperioden.
Opløselighed Opløseligt i DMSO
(100 mM), ethanol, methanol og vand (10 mM).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 491-36-1
Molekylær formel C8H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 146.149
MDL nummer MFCD00511302
InChI nøgle QMNUDYFKZYBWQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyquinazoline, 4-quinazolinol, quinazolin-4-ol, quinazolin-4 3h-one, 4 3h-quinazolinone, 4-quinazolone, 4-quinazolinone, 4 1h-quinazolinone, 4-oxoquinazoline, 3,4-dihydroquinazolin-4-one
PubChem CID 63112
IUPAC navn 1H-quinazolin-4-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N=CN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxyquinazoline
Smeltepunkt 216 °C til 219 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 50 g
Beilstein 118473
Opløselighedsinformation Opløseligt i DMSO (100 mM), ethanol, methanol og vand (10 mM).
Formel vægt 146.15
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxyquinazoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Quinazolin-4(1H)-one