Få mere at vide
4-Hydroxyquinazoline, 98%
Artikelnummer. 11448996
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448996 10 g 10g
11458996 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448996 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17129.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 491-36-1 | C8H6N2O | 146.149 g/mol
4-Hydroxyquinazolin er blevet brugt til at hæmme PARP (poly(ADP-ribose) syntetase), som katalyserer kovalent binding af ADP-ribosedelen af NAD+ til forskellige proteiner. Denne forbindelse hæmmer specifikt og kraftigt PARP-1. 4-HQN demonstrerer evnen til at reducere aktivering af transkriptionsfaktor NF κB og AP-1 i lipopolysaccharid-induceret shock. Mekanistiske undersøgelser indikerer, at 4-HQN aktiverer PI3-kinase/Akt-vejen i lever, milt og lunge og nedregulerer to elementer i MAP-kinasesystemet. Derudover er dette middel blevet observeret at reducere iskæmi-reperfusion-induceret stigning i proteinoxidation, enkeltstrengede DNA-brud, lipidperoxidation og mitokondriel reaktiv oxygenarter produktion i reperfusionsperioden.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Hydroxyquinazolin er blevet brugt til at hæmme PARP (poly(ADP-ribose) syntetase), som katalyserer kovalent binding af ADP-ribosedelen af NAD+ til forskellige proteiner. Denne forbindelse hæmmer specifikt og kraftigt PARP-1. 4-HQN demonstrerer evnen til at reducere aktivering af transkriptionsfaktor NF κB og AP-1 i lipopolysaccharid-induceret shock. Mekanistiske undersøgelser indikerer, at 4-HQN aktiverer PI3-kinase/Akt-vejen i lever, milt og lunge og nedregulerer to elementer i MAP-kinasesystemet. Derudover er dette middel blevet observeret at reducere iskæmi-reperfusion-induceret stigning i proteinoxidation, enkeltstrengede DNA-brud, lipidperoxidation og mitokondriel reaktiv oxygenarter produktion i reperfusionsperioden.
Opløselighed Opløseligt i DMSO
(100 mM), ethanol, methanol og vand (10 mM).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 491-36-1
Molekylær formel C8H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 146.149
MDL nummer MFCD00511302
InChI nøgle QMNUDYFKZYBWQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyquinazoline, 4-quinazolinol, quinazolin-4-ol, quinazolin-4 3h-one, 4 3h-quinazolinone, 4-quinazolone, 4-quinazolinone, 4 1h-quinazolinone, 4-oxoquinazoline, 3,4-dihydroquinazolin-4-one
PubChem CID 63112
IUPAC navn 1H-quinazolin-4-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N=CN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxyquinazoline
Smeltepunkt 216 °C til 219 °C
Lugt Odorless
Mængde 10 g
Beilstein 118473
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO (100 mM),ethanol,methanol,and water (10 mM).
Formel vægt 146.15
Procent renhed 98%