Få mere at vide
4-Hydroxypyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxypyridine |
| CAS | 626-64-2 |
| Molekylær formel | C5H5NO |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 4-Pyridinol, 4-Pyridol, NSC 5080, gamma-Hydroxypyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h1-4H,(H,6,7) |
| SMIL | Oc1ccncc1 |
| IUPAC navn | pyridin-4-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 95.1 |
| Formel vægt | 95.0371 |