Få mere at vide
4-Hydroxypyridine-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxypyridine-D5 |
| CAS | 45503-33-1 |
| Molekylær formel | C5 D5 N O |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 4-Pyridin-2,3,5,6-d4-ol-d (9 CI), 4-Hydroxypyridine-d5, 4-Pyridinol-d5, 4-Hydroxypyridine-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H5NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h1-4 H,(H,6,7)/i1D,2 D,3 D,4 D/hD |
| SMIL | [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])nc([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-deuteriooxypyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.1301 |
| Formel vægt | 100.0685 g/mol |
| Vis mere |