Få mere at vide
4-Hydroxypyridine, 97%
Artikelnummer. 11451998
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11451998 500 g 500g
11431998 25 g 25g
11441998 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11451998 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14586.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 626-64-2 | C5H5NO | 95.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-64-2
Molekylær formel C5H5NO
Molekylvægt (g/mol) 95.10
MDL nummer MFCD00006419,MFCD00040458
InChI nøgle GCNTZFIIOFTKIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxypyridine, pyridin-4-ol, 4-pyridinol, 4-pyridone, 4 1h-pyridinone, pyridin-4 1h-one, 4-oxopyridine, 4-pyridinone, 4-pyridol, gamma-hydroxypyridine
PubChem CID 12290
IUPAC navn 1H-pyridin-4-on
SMIL O=C1C=CNC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxypyridine
Smeltepunkt 142°C to 148°C
Kogepunkt 230°C to 235°C (12 mmHg)
Mængde 500 g
Beilstein 105800
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Formel vægt 95.1
Procent renhed 97%