Få mere at vide
4-Hydroxypyridine, 95%
Artikelnummer. 10062061 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10062061 25 g Glasflaske 25g
10071881 100 g Glasflaske 100g
10702905 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10062061 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 348830250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 626-64-2 | C5H5NO | 95.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-64-2
Molekylær formel C5H5NO
Molekylvægt (g/mol) 95.10
MDL nummer MFCD00006419,MFCD00040458
InChI nøgle GCNTZFIIOFTKIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxypyridine, pyridin-4-ol, 4-pyridinol, 4-pyridone, 4 1h-pyridinone, pyridin-4 1h-one, 4-oxopyridine, 4-pyridinone, 4-pyridol, gamma-hydroxypyridine
PubChem CID 12290
IUPAC navn 1H-pyridin-4-on
SMIL O=C1C=CNC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxypyridine
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 140.0°C to 147.0°C
Farve Beige til Brun
Tæthed 221g/mL
Kogepunkt 230.0°C to 235.0°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt 221°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C5H4N)OH
Mængde 25 g
Beilstein 21, V,7, 152
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and methanol, slightly soluble in chloroform, pract. insoluble in ether and benzene
Formel vægt 95.1
Procent renhed 95%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxypyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.