Få mere at vide
4-Hydroxypyridin-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487197
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15487197 1 g 1g
15407207 250 mg 250mg
15497197 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15487197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34262.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22468-26-4 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes
i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed lidt opløselig i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22468-26-4
Molekylær formel C6H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 139.11
MDL nummer MFCD00521155,MFCD11656334
InChI nøgle MXXLHBCSVDDTIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxypicolinic acid, 4-hydroxypyridine-2-carboxylic acid, 4-hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 4-oxo-1,4-dihydropyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxypyridine-2-carboxylicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 1,4-dihydro-4-oxo, 4-hydroxy-picolinsaure, pubchem17131, acmc-209fwn
PubChem CID 735149
IUPAC navn 4-oxo-lH-pyridin-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC(=O)C=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt ∽280°C (decomposition)
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation slightly soluble in water.
Formel vægt 139.11
Procent renhed 97%