missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(±)-4-Hydroxypropranolol HCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-4-Hydroxy Propranolol Hydrochloride |
| CAS | 14133-90-5 |
| Molekylær formel | C16 H21 N O3 . Cl H |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 1-Naphthalenol, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, hydrochloride (9 CI), 2-Propanol, 1-[(4-hydroxy-1-naphthyl)oxy]-3-(isopropylamino)-, hydrochloride (8 CI), 4-Hydroxypropranolol hydrochloride, 1-Naphthalenol, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, hydrochloride (1:1), 4-Hydroxypropranolol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO3.ClH/c1-11(2)17-9-12(18)10-20-16-8-7-15(19)13-5-3-4-6-14(13)16;/h3-8,11-12,17-19 H,9-10H2,1-2H3;1 H |
| SMIL | Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccc(O)c2ccccc12 |
| IUPAC navn | 4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]naphthalen-1-ol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 311.8038 |
| Formel vægt | 311.1288 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?