Få mere at vide
4-Hydroxypiperidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Piperidin-4-ol |
| CAS | 5382-16-1 |
| Molekylær formel | C5 H11 N O |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 4-Piperidinol (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 4-Hydroxyhexahydropyridine, 4-Hydroxypiperidine, 4-Piperidinol, (±)-, NSC 62083 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h5-7H,1-4H2 |
| SMIL | OC1CCNCC1 |
| IUPAC navn | piperidin-4-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 101.147 |
| Formel vægt | 101.084 |