Få mere at vide
4-Hydroxypiperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465377
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11465377
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22723.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5382-16-1 | C5H11NO | 101.149 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5382-16-1
Molekylær formel C5H11NO
Molekylvægt (g/mol) 101.149
MDL nummer MFCD00005999
InChI nøgle HDOWRFHMPULYOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 4-hydroxy piperidine, 4-hydroxypiperidin, piperidine-4-ol, piperdine-4-ol, piperid-4-ol, 4-hydoxypiperidine, 4-hydroxypiperdine, 4-hyroxypiperidine
PubChem CID 79341
IUPAC navn piperidin-4-ol
SMIL C1CNCCC1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxypiperidine
Smeltepunkt 86°C to 90°C
pH 11,5 til 11,7
Kogepunkt 108°C to 114°C (10 mmHg)
Flammepunkt 107°C (224°F)
Lugt Amine-like
Mængde 100 g
FN nummer UN3263
Beilstein 102738
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 101.15
Procent renhed 97%