Få mere at vide
4-hydroxyphthalsyre, TRC
Artikelnummer. 30391443
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30391443 1 g
1 options
Artikelnummer. 30391443 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9631451G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxyphthalic acid
CAS 610-35-5
Molekylær formel C8 H6 O5
Mængde 1 g
Synonym 3,4-Dicarboxyphenol, AKOS 237-77, Rarechem AL BO 0808, 4-Hydroxy-1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4-HPA
InChI formel InChI=1S/C8H6O5/c9-4-1-2-5(7(10)11)6(3-4)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
SMIL OC(=O)c1ccc(O)cc1C(=O)O
IUPAC navn 4-hydroxyphthalsyre
Molekylvægt (g/mol) 182.13
Formel vægt 182.0215