Få mere at vide
4-hydroxyphthalsyre, 98%
Artikelnummer. 11487397
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11487397 100 g 100g
11467397 5 g 5g
11477397 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15091.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 610-35-5 | C8H6O5 | 182,131 g/mol
4-Hydroxyphthalsyre anvendes som en precursor til fremstilling af 3,5-dichlor-4-hydroxyphthalsyre under anvendelse af reagenset vandig eddikesyre og chlor. Ydermere anvendes det også som et udgangsmateriale til fremstilling af N-(4-carboxyphenyl)-4-acetoxyphthalimid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Hydroxyphthalsyre bruges som en precursor til fremstilling af 3,5-dichlor-4-hydroxyphthalsyre under anvendelse af reagenset vandig eddikesyre og klor. Ydermere anvendes det også som et udgangsmateriale til fremstilling af N-(4-carboxyphenyl)-4-acetoxyphthalimid.
Opløselighed Lidt blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 610-35-5
Molekylær formel C8H6O5
Molekylvægt (g/mol) 182.131
MDL nummer MFCD00013984
InChI nøgle MWRVRCAFWBBXTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxybenzene-1,2-dicarboxylic acid, 4-hydroxy-1,2-benzenedicarboxylic acid, 3,4-dicarboxyphenol, 4-hydroxy-phthalic acid, acmc-1avol, ksc357m7h, 4-hydroxyphthalic acid, 4-hydroxy-1,2-benzenedicarboxylicacid, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 4-hydroxy
PubChem CID 11881
ChEBI CHEBI:27600
IUPAC navn 4-hydroxyphthalsyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxyphthalic acid
Smeltepunkt ∼190 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Let blandet med vand.
Formel vægt 182.13
Procent renhed 98%