Få mere at vide
4-hydroxyphthalsyre, 98%
Artikelnummer. 10761632 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10761632 5 g Glasflaske 5g
11995091 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10761632 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 412130050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
CAS: 610-35-5 | C8H6O5 | 182,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 610-35-5
Molekylær formel C8H6O5
Molekylvægt (g/mol) 182.13
InChI nøgle MWRVRCAFWBBXTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxybenzene-1,2-dicarboxylic acid, 4-hydroxy-1,2-benzenedicarboxylic acid, 3,4-dicarboxyphenol, 4-hydroxy-phthalic acid, acmc-1avol, ksc357m7h, 4-hydroxyphthalic acid, 4-hydroxy-1,2-benzenedicarboxylicacid, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 4-hydroxy
PubChem CID 11881
ChEBI CHEBI:27600
IUPAC navn 4-hydroxyphthalsyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxyphthalic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 191.0°C to 194.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 182.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver