Få mere at vide
4-Hydroxyphenytoin (5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin), LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin |
| CAS | 2784-27-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H12 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Hydantoin, 5-(p-hydroxyphenyl)-5-phenyl-, (p-Hydroxyphenyl)phenylhydantoin, (±)-5-(4-Hydroxyphenyl-5-phenylhydantoin, 4-Hydroxydiphenylhydantoin, 4-Hydroxyphenytoin, 5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin, 5-(4'-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin, 5-(p-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin, 5-Phenyl-5-p-hydroxyphenylhydantoin, Hydroxydiphenylhydantoin, NSC 156081, dl-5-(p-Hydroxyphenyl-5-phenylhydantoin, p-Hydroxydiphenylhydantoin, p-Hydroxyphenytoin, 2,4-Imidazolidinedione, 5-(4-hydroxyphenyl)-5-phenyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12N2O3/c18-12-8-6-11(7-9-12)15(10-4-2-1-3-5-10)13(19)16-14(20)17-15/h1-9,18H,(H2,16,17,19,20) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Oc1ccc(cc1)C2(NC(=O)NC2=O)c3ccccc3 |
| Vis mere |