Få mere at vide
4-Hydroxyphenytoin (5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin) 0.1 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30458448
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30458448 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458448 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0630.0902
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin
CAS 2784-27-2
Analyt- eller komponentnavne 5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C15 H12 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Hydantoin, 5-(p-hydroxyphenyl)-5-phenyl-, (p-Hydroxyphenyl)phenylhydantoin, (±)-5-(4-Hydroxyphenyl-5-phenylhydantoin, 4-Hydroxydiphenylhydantoin, 4-Hydroxyphenytoin, 5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin, 5-(4'-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin, 5-(p-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin, 5-Phenyl-5-p-hydroxyphenylhydantoin, Hydroxydiphenylhydantoin, NSC 156081, dl-5-(p-Hydroxyphenyl-5-phenylhydantoin, p-Hydroxydiphenylhydantoin, p-Hydroxyphenytoin, 2,4-Imidazolidinedione, 5-(4-hydroxyphenyl)-5-phenyl-
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O3/c18-12-8-6-11(7-9-12)15(10-4-2-1-3-5-10)13(19)16-14(20)17-15/h1-9,18H,(H2,16,17,19,20)
Løsningstype Single Solution
SMIL Oc1ccc(cc1)C2(NC(=O)NC2=O)c3ccccc3
IUPAC navn 5-(4-hydroxyphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 268.2674
Mængde 1 ml
Formel vægt 268.0848 g/mol