Få mere at vide
4-Hydroxyphenylsvovlpentafluorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10822071
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10822071 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10822071 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00197DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxyphenylsulfur pentafluoride
CAS 774-94-7
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C6H5F5OS
MDL nummer MFCD03788516
Mængde 1 g
Synonym 4-pentafluorothio phenol, 4-pentafluorosulfanyl phenol, 4-hydroxyphenylsulfur pentafluoride, 4-pentafluoro-$l^ 6-sulfanyl phenol, 4-pentafluoro-lambda∼6∼-sulfanyl phenol, sulfur,pentafluoro 4-hydroxyphenyl-, oc-6-21-9ci, 4-pentafluorosulfanylphenol, 4-pentafluorosulfur phenol, 4-pentafluorosulphanyl phenol, 4-pentafluorothio vi phenol
InChI nøgle XHJLGVIUMCBMHL-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CC=C(C=C1)S(F)(F)(F)(F)F
IUPAC navn 4-(pentafluor-$1^{6}-sulfanyl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 220.16
PubChem CID 2779203
Formel vægt 220.16
Procent renhed 95%