Få mere at vide
4-Hydroxyphenylarsonic Acid, TRC
Artikelnummer. 30399728
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30399728 250 mg
30408346 500 mg
30397734 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30399728 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH999980250MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-14-6
Molekylær formel C6H7O4As
Molekylvægt (g/mol) 218.03
IUPAC navn (4-hydroxyphenyl)arsonic acid
SMIL Oc1ccc(cc1)[As](=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxyphenylarsonic Acid
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H7AsO4/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4,8H,(H2,9,10,11)
Formel vægt 217.956