Få mere at vide
4-Hydroxyphenylacetone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxyphenylacetone |
| CAS | 770-39-8 |
| Molekylær formel | C9H10O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-(4-Hydroxyphenyl)-2-propanone, 1-(4-Hydroxyphenyl)acetone, 1-(p-Hydroxyphenyl)-2-propanone, 4-Acetonylphenol, 4-Hydroxybenzyl Methyl Ketone, 4-Hydroxyphenyl-2-propanone, 4-Hydroxyphenylacetone, p-Hydroxyphenyl-2-propanone, p-Hydroxyphenylacetone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)6-8-2-4-9(11)5-3-8/h2-5,11H,6H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)Cc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | 1-(4-hydroxyphenyl)propan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.17 |
| Formel vægt | 150.0681 |