Få mere at vide
4-hydroxyphenyleddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30003885
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003885 25 g
30003856 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30003885 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94906025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 156-38-7
Molekylær formel C8 H8 O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Synonym 4-Hydroxyphenylacetic acid, Benzeneacetic acid, 4-hydroxy-, Acetic acid, (p-hydroxyphenyl)- (8CI), 4-Hydroxybenzeneacetic acid, (4-Hydroxyphenyl)acetic acid, (p-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-(4'-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-[4-(Hydroxy)phenyl]acetic acid, 4-(Carboxymethyl)phenol, 4'-Hydroxyphenylacetic acid, Hydroxyphenylacetic acid, NSC 25066, NSC 27460, p-Hydroxybenzeneacetic acid
IUPAC navn 2-(4-hydroxyphenyl)eddikesyre
SMIL OC(=O)Cc1ccc(O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxyphenylacetic acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
Formel vægt 152.0473
Procent renhed >95%