Få mere at vide
4-hydroxyphenyleddiksyre, Mikromol™
Artikelnummer. 30051925
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051925 25 mg
30050831 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051925 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0013.130025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-hydroxyphenyleddikesyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxyphenylacetic acid
CAS 156-38-7
Analyt- eller komponentnavne 4-Hydroxyphenylacetic acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H8 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-Hydroxyphenylacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
SMIL OC(=O)Cc1ccc(O)cc1
IUPAC navn 2-(4-hydroxyphenyl)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Mængde 25 mg
Formel vægt 152,0473 g/mol