Få mere at vide
4-Hydroxyphenylacetic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479166
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16479166 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16479166 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN1902
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 4-hydroxyphenylacetic acid, a major microbiota-derived metabolite of polyphenols, is involved in the antioxidative action. 4-hydroxyphenylacetic acid induces expression of Nrf2.
4-hydroxyphenylacetic acid, a major microbiota-derived metabolite of polyphenols, is involved in the antioxidative action. 4-hydroxyphenylacetic acid induces expression of Nrf2.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxyphenylacetic acid
CAS 156-38-7
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H8O3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (657.25 mM)
SMIL O=C(O)CC1=CC=C(O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Formel vægt 152.15
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism