Få mere at vide
4-hydroxyphenyleddikesyre-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxyphenylacetic Acid-d6 |
| CAS | 100287-06-7 |
| Molekylær formel | C8 D6 H2 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-Hydroxybenzeneacetic-d6 Acid, (4-Hydroxyphenyl)acetic-d6 Acid, (p-Hydroxyphenyl)acetic-d6 Acid, 2-[4-(Hydroxy)phenyl]acetic-d6 Acid, 4-(Carboxymethyl)phenol, 4-Hydroxybenzeneacetic-d6 Acid, p-Hydroxybenzeneacetic-d6 Acid, (4-Hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)acetic-2,2-d2 Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)/i1D,2D,3D,4D,5D2 |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O)C([2H])([2H])C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2-dideuterio-2-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxyphenyl)eddikesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.18 |
| Formel vægt | 158.085 |