Få mere at vide
4-hydroxyphenyleddiksyre, 99%
Artikelnummer. 11497257
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497257 25 g 25g
11407267 100 g 100g
11417267 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15018.14
 Begrænset vare
På lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 156-38-7 | C8H8O3 | 152,149 g/mol
Det bruges som et reagens ved acylering af phenoler og aminer. Det bruges også til fluorometrisk bestemmelse af oxidative enzymer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som reagens ved acylering af phenoler og aminer. Det bruges også til fluorometrisk bestemmelse af oxidative enzymer.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid og methanol. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 156-38-7
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.149
MDL nummer MFCD00004347
InChI nøgle XQXPVVBIMDBYFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyphenylacetic acid, 2-4-hydroxyphenyl acetic acid, p-hydroxyphenylacetic acid, 4-hydroxyphenyl acetic acid, 4-hydroxyphenylacetate, 4-hydroxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy, p-hydroxyphenyl acetic acid, parahydroxy phenylacetic acid, 4-carboxymethylphenol
PubChem CID 127
ChEBI CHEBI:18101
IUPAC navn 2-(4-hydroxyphenyl)eddikesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxyphenylacetic acid
Smeltepunkt 148 °C til 150 °C
Mængde 25 g
Beilstein 1448766
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylsulfoxid og methanol. Let opløselig i vand.
Formel vægt 152.15
Procent renhed 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxyphenylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Consejos de prudencia
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxyphenylacetic acid
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.