Få mere at vide
4-Hydroxyphenylacetaldehyde, approximately ~15% wt/vol in Ethyl Acetate, TRC
Artikelnummer. 30390810
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30390810 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30390810 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94905050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxyphenylacetaldehyde
CAS 7339-87-9
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C8 H8 O2
Mængde 50 mg
Synonym 4-Hydroxybenzeneacetaldehyde, (p-Hydroxyphenyl)acetaldehyde
InChI formel InChI=1S/C8H8O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,6,10H,5H2
SMIL Oc1ccc(CC=O)cc1
IUPAC navn 2-(4-hydroxyphenyl)acetaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 136.15
Formel vægt 136.0524
Procent renhed >95
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 15 %