missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Hydroxyphenylacetaldehyde, approximately ~15% wt/vol in Ethyl Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxyphenylacetaldehyde |
| CAS | 7339-87-9 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C8 H8 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-Hydroxybenzeneacetaldehyde, (p-Hydroxyphenyl)acetaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,6,10H,5H2 |
| SMIL | Oc1ccc(CC=O)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-hydroxyphenyl)acetaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.15 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?